Learn More
Sartorius Cartouche de prétraitement arium™ mini plus
Code produit 15525153 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (impériale):
10,2 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (impériale) Conditionnement
15525153 10,2 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15525153 Fournisseur Sartorius Code fournisseur H2OCPR
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser avec le système de production d’eau ultrapure arium mini plus
  • Protection pour le traitement de l’eau d’alimentation
  • Adsorption rapide et efficace des impuretés par activation de haute qualité
  • Catalyseur efficace pour éliminer les agents oxydants, tels que le chlore
  • Membranes d’osmose inverse efficaces, consommation d’eau optimisée
  • Membranes à faible énergie pour un fonctionnement écologique et économique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Accessoire pour système de production d’eau ultra-pure Sartorius arium™ mini plus, cartouche de prétraitement
Capacité 7.7 lb.
Source d’eau d’alimentation Robinet
Matériau Polypropylène
Purification Method Charbon actif
Type de résine Charbon actif
Type de filtre Carbone activé catalytique, sphérique
À utiliser avec (équipement) Système de production d’eau ultrapure arium mini plus
Type Cartouche de prétraitement
Largeur (impériale) 7 in
Largeur (métrique) 18 cm
Hauteur (impériale) 10,2 in
Hauteur (métrique) 26 cm
Profondeur (impériale) 4,3 in
Profondeur (métrique) 11 cm
Poids (impériale) 7.7 lb
Poids (métrique) 3,5 kg