Learn More
Sartorius Kit scientifique arium™ mini
Code produit 15575153 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15575153 1 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15575153 Fournisseur Sartorius Code fournisseur H2OSPACK
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser avec les systèmes de production d’eau ultrapure arium mini et arium mini plus
  • Cartouche de déionisation à technologie “top-down-flow” (écoulement de haut vers le bas)
  • Haute capacité grâce à des résines échangeuses d’ions efficaces
  • Adsorption rapide et efficace des impuretés par charbon actif de haute qualité
  • Meilleure élimination d’ions pour une production d’eau ultrapure qui dépasse les exigences de la norme ASTM type 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Accessoire pour système de production d’eau ultrapure Sartorius arium™ mini, kit scientifique
Capacité 1 L
Source d’eau d’alimentation Prétraité
Matériau Polypropylène
Purification Method Échange d'ions, charbon actif
Type de résine Résine échangeuse d'ions, charbon actif
Type de filtre Charbons actifs sphériques à action catalytique ; Résine échangeuse d’ions ultrapure à lits mélangés de qualité semi-conducteur
À utiliser avec (équipement) Systèmes de production d’eau ultrapure arium mini et arium mini plus
Type Kit scientifique