Learn More
Sartorius Cartouche de prétraitement arium™
Code produit 15648938 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Systèmes arium™
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15648938 Systèmes arium™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15648938 Fournisseur Sartorius Code fournisseur H2OCPFAD1
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Pour la filtration de l’eau dans les systèmes d’eau de laboratoire.
  • Accessoire
  • À utiliser avec les systèmes d’eau de laboratoire arium
  • Le sida dans des applications telles que la HPLC, la chromatographie d’échange d’ions, l’analyse des COT, la PCR, l’électrophorèse, la photométrie et bien d’au
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Source d’eau d’alimentation Élixir, RiOs
Matériau Polypropylène
Purification Method Charbon actif
Type de résine Charbon actif
À utiliser avec (application) Filtration de l’eau en laboratoire
À utiliser avec (équipement) Systèmes arium™
Type Cartouche