Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes longues à filtre barrière ART™ sur rack à charnière
Product Code. 10566594
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
200 μl
1000 μl
1000 μl
1250 μl
Modèle:
ART 1000 L
ART 10 REACH
Filtre barrière ART
Type de pointe:
Adaptation universelle
Faible rétention
Version longue
Fit for Purpose:
Stérile et prêt pour PCR
Stérile et prêt pour la PCR
Unit Size:
4800 pièces
768 pièces
960 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) Modèle Type de pointe Fit for Purpose Unit Size
10566594 10 μl ART 10 REACH Version longue Stérile et prêt pour PCR 960 pièces
18800695 10 μl ART 10 REACH Version longue Stérile et prêt pour PCR 4800 pièces
10421175 10 μl ART 10 REACH Faible rétention Stérile et prêt pour PCR 960 pièces
15153606 200 μl Filtre barrière ART Adaptation universelle Stérile et prêt pour la PCR 768 pièces
15163606 200 μl Filtre barrière ART Faible rétention Stérile et prêt pour la PCR 768 pièces
15113636 1000 μl Filtre barrière ART Adaptation universelle Stérile et prêt pour la PCR 768 pièces
15123636 1000 μl Filtre barrière ART Faible rétention Stérile et prêt pour la PCR 768 pièces
15183636 1250 μl Filtre barrière ART Version longue Stérile et prêt pour la PCR 768 pièces
15193636 1250 μl Filtre barrière ART Faible rétention Stérile et prêt pour la PCR 768 pièces
10431185 1000 μl ART 1000 L Faible rétention Stérile et prêt pour la PCR 768 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 10566594 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 2140HR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    110.00€ / 960 pièces
    Économisez 19.00€
    14% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Demande de devis en gros
Effectuez des pipetages de façon précise et cohérente avec les pointes de pipettes longues équipées de filtre barrière Thermo Scientific™ ART™, qui forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants.
Contrairement aux pointes à filtre standard, les pointes de pipettes longues à filtre barrière Thermo Scientific™ ART™ sur portoir à charnière forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels. Les pointes de pipettes des inserts de recharge se clipsent de manière sécurisée au portoir à charnière respectueux de l’environnement et réutilisable. Les couvercles peuvent être soulevables ou à charnière. Le système de verrouillage empêche la contamination grâce au maintien des autres pointes stériles et offre une manipulation facile, d’une seule main. Les pointes en portoirs à charnière ART sont disponibles en version à faible rétention, micropointe, longue et autres styles spécifiques.
Caractéristiques :
  • Les racks à charnière empilables permettent de gagner de l’espace dans votre laboratoire
  • Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
Recommandé dans les cas suivants :
  • Manipulation de liquides
  • Biologie moléculaire
  • PCR
  • Biotechnologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description MicroPoint, long, insert de recharge
Volume (métrique) 10 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Modèle ART 10 REACH
Longueur (impériale) 1.71 in
Longueur (métrique) 4.33 cm
Déclaration de pureté Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines
Format Portoir à charnières
Type de pointe Version longue
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Gamme de produits ART
Fit for Purpose Stérile et prêt pour PCR