Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes longues à filtre barrière ART™ sur rack à charnière
Description
Contrairement aux pointes à filtre standard, les pointes de pipettes longues à filtre barrière Thermo Scientific™ ART™ sur portoir à charnière forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels. Les pointes de pipettes des inserts de recharge se clipsent de manière sécurisée au portoir à charnière respectueux de l’environnement et réutilisable. Les couvercles peuvent être soulevables ou à charnière. Le système de verrouillage empêche la contamination grâce au maintien des autres pointes stériles et offre une manipulation facile, d’une seule main. Les pointes en portoirs à charnière ART sont disponibles en version à faible rétention, micropointe, longue et autres styles spécifiques.
- Les racks à charnière empilables permettent de gagner de l’espace dans votre laboratoire
- Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
Recommandé dans les cas suivants :
- Manipulation de liquides
- Biologie moléculaire
- PCR
- Biotechnologie
Specifications
Specifications
| Description | Sur rack à charnière, pointe à filtre barrière, faible rétention, longue |
| Volume (métrique) | 200 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Naturel |
| Modèle | Filtre barrière ART |
| Longueur (impériale) | 3.6 po |
| Longueur (métrique) | 9,09 cm |
| Déclaration de pureté | Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines |
| Format | Portoir à charnières |
| Show More |