Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes ART™ à faible rétention avec barrière
Conçues spécifiquement pour éliminer la rétention de l’échantillon à l’intérieur de la pointe de pipette.
Marque: Thermo Scientific™ 2149P-05
129.74 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.02150kg
Description
Les cônes de pipette à faible rétention à filtre barrière Thermo Scientific™ ART™ sont spécifiquement conçus pour supprimer la rétention de l’échantillon à l’intérieur du cône.
- La surface interne est extrêmement hydrophobe, ce qui augmente la reproductibilité et la précision des échantillons
- Les pointes transparentes permettent de facilement voir les échantillons transparents
- Les pointes forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels
- Certifiées sans RNase, DNase, ATP, endotoxines et pyrogènes
Spécification
Rack filtré, stérile, ART 20P | |
À barrière | |
Transparent | |
ART 20P | |
Portoir | |
Rack, 10 x 96 | |
Sterile & PCR Ready |
20 µl | |
Stériles | |
Non autoclavable | |
Certifiée sans RNase, DNase, ATP, endotoxines et pyrogènes | |
Faible rétention, MicroPoint, MicroPoint | |
ART |