Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes ART™ à faible rétention avec barrière
Beskrivning
Choisissez les pointes de pipette à filtre barrière et à faible rétention Thermo Scientific™ ART™, qui sont spécifiquement conçus pour supprimer la rétention de l’échantillon à l’intérieur de la pointe.
- La surface interne est extrêmement hydrophobe, ce qui augmente la reproductibilité et la précision des échantillons
- Les pointes transparentes permettent de facilement voir les échantillons transparents
- Les pointes forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels
- Certifiées sans RNase, DNase, ATP, endotoxines et pyrogènes
Specifikationer
Specifikationer
| Description | Rack filtré, stérile, ART 10 REACH |
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Transparent |
| Modèle | ART 10 REACH |
| Longueur (impériale) | 1.71 in |
| Longueur (métrique) | 4.33 cm |
| Déclaration de pureté | Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines |
| Format | Rack |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?