Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes SoftFit-L™, avec filtre, à faible rétention, dans des portoirs avec couvercles amovibles
Code produit 10754533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
200 μl
1000 μl
Conditionnement:
768 pièces
960 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10754533 200 μl 960 pièces
10041201 1000 μl 768 pièces
10600663 20 μl 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10754533 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 276905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.00€
    146.60€ / 960 pièces
    Économisez 35.40€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Pipettez des échantillons avec l’exactitude et la précision que vous attendez à chaque fois de votre pipette avec les pointes de pipette à filtre Thermo Scientific™ SoftFit-L™ dans des portoirs à couvercles amovibles. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
Pipetez des échantillons avec l’exactitude et la précision que vous attendez à chaque fois de votre pipette grâce aux cônes de pipettes Thermo Scientific ART SoftFit L. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
Le système SoftFit-L est compatible avec les pipettes Rainin LTS fabriquées par Rainin Instrument LCC.
  • Disponibles en version à faible rétention
  • Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
  • Fabrication conforme aux normes de qualité les plus exigeantes du marché
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 200 L, avec filtre, Stérile, rack
Volume (métrique) 200 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Naturel
Modèle 200 L
Longueur (impériale) 1,97 in
Longueur (métrique) 5,00 cm
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines
Format Rack
Type de pointe Universal, Low Retention
Code couleur Vert
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS LiteTouch
Gamme de produits ART SoftFit L