Learn More
Thermo Scientific™ Cône de pipette à filtre spécialisé à barrière ART™ de grande longueur de 200 μl
Code produit 10180621
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pointes de pipettes à filtre barrière ART 200 XLP ; pointe stérile extra longue 200 μl MicroPoint
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10180621 Pointes de pipettes à filtre barrière ART 200 XLP ; pointe stérile extra longue 200 μl MicroPoint
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10180621 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 2160P
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Réalisez vos applications avec précision et régularité grâce à ces pointes de pipettes spécialisées, qui forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels.
Procédez avec précision et régularité grâce aux cônes de pipette spécialisés à filtre barrière Thermo Scientific™ ART™, qui forment un joint étanche lorsqu’ils sont exposés à des contaminants potentiels, en les piégeant à l’intérieur du filtre barrière. Les pointes spécialisées à filtre barrière ART ont été conçues pour faciliter le pipetage, dans une grande variété d’applications. Les pointes Thermo Scientific™ REACH™ longues offrent un niveau supplémentaire de contrôle de la contamination.
Caractéristiques :
  • Les cônes stériles sont exempts de DNase, RNase, ADN, ATP, inhibeur de PCR et endotoxine
  • Disponibles en version stérile, non stérile et dans différents types d’emballages
  • Fabrication conforme à la norme de qualité la plus exigeante du marché
Conçus pour faciliter le pipetage dans une grande diversité d’applications :
Grande longueur pour éviter la contamination en empêchant l’axe de la pipette de pénétrer dans le récipient contenant l’échantillon
Chargement de gel pour le chargement de gel d’acrylamide ou de gel d’agarose
Large orifice génomique pour l’ADN génomique, les lignées cellulaires fragiles et autres matériaux visqueux
Protection contre les solvants pour les acides, les bases et les solvants organiques agressifs
Compatibles avec :
Les cônes de pipette SoftFit™ permettent de réaliser des pipetages précis et homogènes sur des pipeteurs multicanaux
Ergonomiques, les cônes de pipette sont conçus pour les pipeteurs Gilson Pipetman™ et les pipeteurs Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Filtré, stérile, ART XLP 200
Volume (métrique) 200 µl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Naturel
Modèle ART XLP 200
Longueur (impériale) 3.59 in
Longueur (métrique) 9.12 cm
Déclaration de pureté Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines
Format Rack
Type de pointe Version longue
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Gamme de produits ART
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready