Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipette spécialisés à filtre barrière ART™
Description
Procédez avec précision et régularité grâce aux cônes de pipette spécialisés à filtre barrière Thermo Scientific™ ART™, qui forment un joint étanche lorsqu’ils sont exposés à des contaminants potentiels, en les piégeant à l’intérieur du filtre barrière. Les pointes spécialisées à filtre barrière ART ont été conçues pour faciliter le pipetage, dans une grande variété d’applications. Les pointes Thermo Scientific™ REACH™ longues offrent un niveau supplémentaire de contrôle de la contamination.
Caractéristiques :
- Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
- Disponibles en version stérile, non stérile et dans différents types d’emballages
- Fabrication conforme à la norme de qualité la plus exigeante du marché
Conçus pour faciliter le pipetage pour une grande variété d’applications :
Longueur étendue : pour éviter la contamination en empêchant l’axe de la pipette de pénétrer dans le récipient de l’échantillon
Chargement sur gel : pour le chargement d’acrylamide ou de gels d’agarose
Large orifice génomique : pour ADN génomique, lignées cellulaires fragiles et autres matériaux visqueux
Protection contre les solvants : pour les acides, les bases et les solvants organiques agressifs
Compatibles avec :
Les cônes de pipettes SoftFit™ permettent de réaliser des pipetages précis et cohérents à l’aide de pipettes multicanaux
Les cônes de pipettes ergonomiques sont conçus pour les pipettes Gilson Pipetman™ et les pipettes Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
Spécification
Spécification
| Description | Rack à couvercle amovible, filtré, stérile, ART 1000 |
| Volume (métrique) | 1000 µl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Modèle | ART 1000 |
| Longueur (impériale) | 3,13 po |
| Longueur (métrique) | 7.9 cm |
| Déclaration de pureté | Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines |
| Format | Portoir |
| Type de pointe | Ergonomique |
| Afficher plus |