Learn More
Thermo Scientific™ Cônes de pipette spécialisés à filtre barrière ART™
GREENER_CHOICE
Code produit 10399360
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0.5 à 20 μl
1000 µl
10 µl
200 µl
50 μl
Modèle:
ART 1000
ART 200U
ART 20E
ART 10 REACH
ART 50U
Type de pointe:
Ergonomique
Micro Point
Version longue
Fit for Purpose:
Stérile et prêt pour PCR
Stérile et prêt pour la PCR
Conditionnement:
800 pièces
960 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Modèle Type de pointe Fit for Purpose unitSize
10399360 200 µl ART 200U Ergonomique Stérile et prêt pour la PCR 960 pièces
10142721 50 μl ART 50U Ergonomique Stérile et prêt pour la PCR -
10045460 1000 µl ART 1000 Ergonomique Stérile et prêt pour PCR 800 pièces
10078950 10 µl ART 10 REACH Version longue Stérile et prêt pour PCR 960 pièces
10008970 0.5 à 20 μl ART 20E Micro Point Stérile et prêt pour la PCR 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10399360 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 2770
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réalisez votre pipetage de façon précise et constante grâce à ces cônes de pipettes à longueur étendue et barrière, qui forment un joint étanche lorsqu’ils sont exposés à des contaminants potentiels.
Procédez avec précision et régularité grâce aux cônes de pipette spécialisés à filtre barrière Thermo Scientific™ ART™, qui forment un joint étanche lorsqu’ils sont exposés à des contaminants potentiels, en les piégeant à l’intérieur du filtre barrière. Les pointes spécialisées à filtre barrière ART ont été conçues pour faciliter le pipetage, dans une grande variété d’applications. Les pointes Thermo Scientific™ REACH™ longues offrent un niveau supplémentaire de contrôle de la contamination.
Caractéristiques :
  • Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
  • Disponibles en version stérile, non stérile et dans différents types d’emballages
  • Fabrication conforme à la norme de qualité la plus exigeante du marché
Conçus pour faciliter le pipetage pour une grande variété d’applications :
Longueur étendue : pour éviter la contamination en empêchant l’axe de la pipette de pénétrer dans le récipient de l’échantillon
Chargement sur gel : pour le chargement d’acrylamide ou de gels d’agarose
Large orifice génomique : pour ADN génomique, lignées cellulaires fragiles et autres matériaux visqueux
Protection contre les solvants : pour les acides, les bases et les solvants organiques agressifs
Compatibles avec :
Les cônes de pipettes SoftFit™ permettent de réaliser des pipetages précis et cohérents à l’aide de pipettes multicanaux
Les cônes de pipettes ergonomiques sont conçus pour les pipettes Gilson Pipetman™ et les pipettes Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rack à couvercle amovible, filtré, stérile, ART 200U
Volume (métrique) 200 µl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Modèle ART 200U
Longueur (impériale) 2,06 in
Longueur (métrique) 5.2 cm
Déclaration de pureté Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines
Format Rack à couvercle amovible
Type de pointe Ergonomique
À utiliser avec (équipement) Gilson Pipetman, Thermo Scientific Finnpipette Focus
Gamme de produits ART
Fit for Purpose Stérile et prêt pour la PCR
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.