Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes, à filtre, à large alésage ART™
Code produit 10089010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
200 µl
1000 μl
Fit for Purpose:
Stérile et prêt pour PCR
Conditionnement:
800 pièces
960 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Fit for Purpose Conditionnement
10089010 200 µl Stérile et prêt pour PCR 960 pièces
10088880 1000 μl Stérile et prêt pour PCR 800 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10089010 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 2069G
Quantité Prix
1 201.00€ / 960 pièces
5 180.90€ / 960 pièces
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Réalisez vos applications avec précision et régularité grâce à ces pointes de pipettes spécialisées, qui forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels.
Procédez avec précision et régularité grâce aux pointes de pipette spécialisées à large alésage Thermo Scientific™ ART™, qui forment un joint étanche lorsqu’ils sont exposés à des contaminants potentiels, en les piégeant à l’intérieur du filtre barrière. Les pointes ART ont été conçues pour faciliter le pipetage, dans une grande variété d’applications.
Caractéristiques :
  • Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
  • Disponibles en version stérile, non stérile et dans différents types d’emballages
  • Fabrication conforme à la norme de qualité la plus exigeante du marché
Conçues pour faciliter le pipetage pour une grande variété d’applications :
Cônes extra longs pour éviter la contamination en empêchant l’axe de la pipette de pénétrer dans le récipient de l’échantillon
Chargement de gel pour le chargement de gel d’acrylamide ou de gel d’agarose
Large orifice génomique pour ADN génomique, lignées cellulaires fragiles et autres matériaux visqueux
Protection contre les solvants pour les acides, les bases et les solvants organiques agressifs
Compatibles avec :
Les cônes de pipette SoftFit™ permettent de réaliser des pipetages précis et cohérents à l’aide de pipettes multicanaux
Les cônes de pipette ergonomiques sont conçus pour les pipettes Gilson Pipetteman™ et les pipettes Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rack à couvercle amovible, filtré, stérile, ART 200G
Volume (métrique) 200 µl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Modèle ART 200G
Longueur (impériale) 1,96 in
Longueur (métrique) 4.97 cm
Déclaration de pureté Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines
Format Portoir
Type de pointe Génomique à large orifice
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Gamme de produits ART
Fit for Purpose Stérile et prêt pour PCR