Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes à filtre SoftFit-L™ dans des portoirs à charnière
Code produit 11505464
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200 μl
Conditionnement:
768 pièces
960 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
11505464 300 μl -
12994037 1000 μl 768 pièces
11565454 20 μl 960 pièces
11585454 200 μl 960 pièces
11373393 1200 μl 768 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11505464 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 2739HR
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pipettez des échantillons avec l’exactitude et la précision que vous attendez systématiquement de votre pipette, grâce à ces cônes de pipettes. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
Pipettez des échantillons avec l’exactitude et la précision que vous attendez systématiquement de votre pipette grâce aux cônes de pipettes Thermo Scientific™ SoftFit-L™. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
  • Le rack à charnière facilite l’accès, d’une seule main, aux pointes
  • Les inserts à code couleur permettent d’identifier rapidement le volume des cônes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pointes de pipettes 300 L ART SoftFit L, avec filtre, stériles, rack à charnière
Volume (métrique) 300 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Naturel
Modèle 300L
Longueur (impériale) 2,26 in
Longueur (métrique) 5,75 cm
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines
Format Portoir à charnières
Type de pointe Universal
Code couleur Orange
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS LiteTouch
Gamme de produits ART SoftFit L
Fit for Purpose Sterile & PCR Ready