Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes à filtre SoftFit-L™ dans des portoirs à charnière
Code produit 11565454
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
1200 μl
Conditionnement:
768 pièces
960 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11565454 20 μl 960 pièces
12994037 1000 μl 768 pièces
11505464 300 μl -
11585454 200 μl 960 pièces
11373393 1200 μl 768 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11565454 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 2749HR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00€
    133.80€ / 960 pièces
    Économisez 67.20€
    33% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Pipettez des échantillons avec l’exactitude et la précision que vous attendez systématiquement de votre pipette, grâce à ces cônes de pipettes. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
Pipettez des échantillons avec l’exactitude et la précision que vous attendez systématiquement de votre pipette grâce aux cônes de pipettes Thermo Scientific™ SoftFit-L™. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
  • PP vierge
  • Distribution précise et meilleure reproductibilité
  • Protection contre la contamination par aérosols et liquides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 20 L, avec filtre, Stérile, rack à charnières
Volume (métrique) 20 μl
Filtré À filtre
Stérilité Stérile
Couleur Naturel
Modèle 20 L
Longueur (impériale) 1,95 in
Longueur (métrique) 4,86 cm
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines
Format Portoir à charnières
Type de pointe Universal
Code couleur Rouge
À utiliser avec (équipement) Rainin LTS LiteTouch
Gamme de produits ART SoftFit L
Matériau Polypropylène
Fit for Purpose Sterile & PCR Ready