Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes à filtre SoftFit-L™ dans des portoirs à charnière
Description
Pipettez des échantillons avec l’exactitude et la précision que vous attendez systématiquement de votre pipette grâce aux cônes de pipettes Thermo Scientific™ SoftFit-L™. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
- Le rack à charnière facilite l’accès, d’une seule main, aux pointes
- Les inserts à code couleur permettent d’identifier rapidement le volume des cônes
Specifications
Specifications
| Description | 200 L, avec filtre, Stérile, rack à charnières |
| Volume (métrique) | 200 μl |
| Filtré | À filtre |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur | Naturel |
| Modèle | 200 L |
| Longueur (impériale) | 1,97 in |
| Longueur (métrique) | 5,00 cm |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines |
| Format | Portoir à charnières |
| Show More |