Learn More
Hecht Karl™ Flacons pulvérisateurs en PE Assistent™ avec jet réglable
Code produit 10043981
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
∼1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10043981 ∼1000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10043981 Fournisseur Hecht Karl™ Code fournisseur 49119010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.15€
    10.85€ / 1 pièces
    Économisez 4.30€
    28% de réduction
En stock
Spécification
Capacité (métrique) ∼1000 mL
Matériau Polyéthylène
Quantité 1/boîte
Certifications/Conformité Certifié ISO 9001
Type de produit Flacon pulvérisateur