Learn More
Slice™ Cutter à boîte auto-rétractable
Code produit 16483609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir / vert
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16483609 Noir / vert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16483609 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 10503
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprend une lame de sécurité Finger-Friendly™ en céramique avancée
  • Type de poignée : auto-rétractable
  • Poignée à conception à préhension d’ergo à crochet en J
  • Lames compatibles : Slice™ 10404, 10408
  • Finger-friendly™ Le tranchant reste affûté 11 fois plus longtemps
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • Lame non conductrice, sans étincelles
  • Comprend 1 lame de sécurité à double tranchant et à bout arrondi
  • Conception ambidextre
  • Changement de lame sans outil
  • Gagnant du prix Red Dot Design
Informations sur la commande
Remarque : il y a une commande minimale de 500,00 $ pour cet article.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Longueur (impériale) 6,69 in
Longueur (métrique) 170 mm
Matériau TPEE, GFN, POM, acier au carbone, oxyde de zirconium
Couleur Noir / vert
À utiliser avec (application) Coupe sécurisée
Comprend 1 lame de sécurité à pointe arrondie double face
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (impériale) 3,52 oz.
Poids (métrique) 99,7 g
Largeur (impériale) 3,40 in
Largeur (métrique) 86,35 mm
Type de poignée Auto-rétractable
Type de produit Cutter à boîte