Learn More
Slice™ Mini-cutter auto-rétractable
Code produit 16413619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir / vert
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16413619 Noir / vert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16413619 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 10514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.62€
    16.34€ / 1 pièces
    Économisez 12.28€
    42% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprend une lame de sécurité Finger-Friendly™
  • Type de lame installé : pointe arrondie
  • Rétraction automatique à ressort pour plus de sécurité
  • Conception ambidextre : emplacements pour lame à cran d’arrêt adaptés aux gauchers
  • Finger-friendly™ la lame coupe efficacement
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • Lame sans étincelles, non conductrice, non magnétique
  • La lame chimiquement inerte ne rouille jamais
  • Lame exempte d’huile et de lubrifiant
  • lame en oxyde de zirconium à 100 %
  • Le bord de la lame dure jusqu’à 11,2 x plus que le métal
  • Lames compatibles : 10404, 10408
  • Changement de lame sans outil
Spécification
À utiliser avec (équipement) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Longueur (impériale) 2,44 in
Longueur (métrique) 62 mm
Matériau ABS, POM, acier inox, aimant NdFeB, oxyde de zirconium
Couleur Noir / vert
À utiliser avec (application) Coupe sécurisée
Comprend 1 lame en céramique à pointe arrondie
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (impériale) 0,65 oz.
Poids (métrique) 18,49 g
Largeur (impériale) 1,50 in
Largeur (métrique) 38 mm
Type de poignée Auto-rétractable
Type de produit Cutter à boîte, couteau utilitaire