Learn More
Slice™ Couteau utilitaire auto-rétractable
Code produit 16433639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir / vert
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16433639 Noir / vert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16433639 Fournisseur Slice™ Code fournisseur 10554
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.80€
    35.82€ / 1 pièces
    Économisez 18.98€
    34% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le cutter utilitaire durable comprend une lame de sécurité Finger-Friendly™ en céramique avancée
  • Type de poignée : auto-rétractable
  • Poignée en nylon renforcé de fibre de verre
  • Lames compatibles : Slice™ 10526, 10528
  • Finger-friendly™ Le tranchant reste affûté 11 fois plus longtemps
  • Réduit les blessures, réduit les coûts
  • Lame non conductrice, sans étincelles
  • Comprend 1 lame de sécurité à double tranchant et à bout arrondi
  • Conception ambidextre
  • Le trou de cordon maintient l’outil à portée de main
  • Changement de lame sans outil
Spécification
À utiliser avec (équipement) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Longueur (impériale) 6,06 in
Longueur (métrique) 154 mm
Matériau GFN, POM, acier inox, acier au carbone, oxyde de zirconium
Couleur Noir / vert
À utiliser avec (application) Coupe sécurisée
Comprend 1 lame de sécurité à pointe arrondie double face
Nb par paquet 1 de chaque
Poids (impériale) 2,44 oz.
Poids (métrique) 69,1 g
Largeur (impériale) 1,41 in
Largeur (métrique) 35,7 mm
Type de poignée Auto-rétractable
Type de produit Cutter à boîte, couteau utilitaire