Learn More
BRAND™ Sachets de mise au rebut autoclavables
Code produit 10717091 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyamide
Polypropylène
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10717091 Polypropylène 100 pièces
10058780 Polyamide 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10717091 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 759705
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabrication en PP ou en PA. Les sachets de mise au rebut autoclavables BRAND™ servent à collecter les articles jetables après utilisation. Les sachets en PP sont autoclavables à 121°C. Les sachets en PA sont autoclavables à 134°C ou peuvent être stérilisés à l’air chaud à 180°C
Pour la collecte des articles jetables après utilisation. Attention ! Risque de blessure : ne jamais mettre d’objets pointus (ex : aiguilles) dans les sachets en plastique.
  • Les sachets doivent être ouverts pendant la stérilisation.
  • Sachets en polypropylène autoclavables à 121°C
  • Sachets en polyamide sont autoclavables à 134°C ou pouvant être stérilisés à l’air chaud à 180°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 300 mm
Largeur (métrique) 200 mm
À utiliser avec (application) Autoclavage d’articles pour mise au rebut