Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé pour connecteur droit en polypropylène
Code produit 12418700 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
Tubulure de 1/16 pouces de D.I.
Tubulure de 1/8 pouces de D.I.
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Conditionnement
12418700 Tubulure de 1/16 pouces de D.I. 25 pièces
15202240 Tubulure de 1/16 pouces de D.I. 1 pièce
12459570 Tubulure de 1/8 pouces de D.I. 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12418700 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0636511
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces raccords cannelés droits économiques permettent de connecter facilement des circuits d’écoulement en laboratoire sans utiliser d’outils.
  • Idéal pour les applications à basse pression, généralement jusqu’à 30 psi (2 bar)
  • Résistance aux produits chimiques
  • Faites glisser la tubulure ou le tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint sécurisé
  • Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
  • Stérilisez par autoclavage ou oxyde d’éthylène (ETO)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Tubulure de 1/16 pouces de D.I.
Quantité d’emballage 25/boîte
Taille du port Orifice de 1/32 po ; 25/32 x 1/4 po
Méthode de stérilisation Autoclave ou oxyde d’éthylène
Forme Structuré
Comprend Connecteur droit
Couleur Concluant
Pression maximale 30 psi (2 bar)
Type de produit Raccords cannelés