Learn More
Eppendorf™ Tip-Tub autoclavable
Code produit 10110381 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
70 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10110381 70 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10110381 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030058607
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Pour aspirer des liquides avec des pipettes multicanaux
  • Réservoir de réactif Tip-Tub
  • 70 ml
  • Réservoir autoclavable
  • Comprend 10 réservoirs et 10 couvercles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Volume (métrique) 70 ml
À utiliser avec (application) Aspiration de liquides
À utiliser avec (équipement) Pipettes multicanaux
Type d’emballage Réservoir autoclavable
Quantité 10/boîte