Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Printed
Code produit 18386523 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 8 po (30 x 20 cm)
19 x 14 po (48 x 36 cm)
23 x 19 po (58 x 48 cm)
24 x 12 po (61 x 30 cm)
30 x 24 po (76 x 61 cm)
35 x 25 po (89 x 64 cm)
36 x 24 po (91 x 61 cm)
38 x 31 po (97 x 79 cm)
48 x 37 po (122 x 94 cm)
48 x 37 in (122 x 94 cm)
Capacité (impériale):
1 à 2 gal.
12 à 14 gal.
13 à 16 gal.
2 à 3 gal.
20 à 30 gal.
3 to 4 gal.
44 gal.
7 à 10 gal.
Couleur:
Rouge
Transparent
Transparent imprimé
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Capacité (impériale) Couleur Conditionnement
18386523 48 x 37 in (122 x 94 cm) 44 gal. Transparent imprimé 100 pièces
18316523 24 x 12 po (61 x 30 cm) 2 à 3 gal. Transparent 200 pièces
18508066 36 x 24 po (91 x 61 cm) 13 à 16 gal. Transparent 200 pièces
18528066 38 x 31 po (97 x 79 cm) 20 à 30 gal. Transparent 200 pièces
18366503 48 x 37 po (122 x 94 cm) 44 gal. Rouge 100 pièces
18306523 30 x 24 po (76 x 61 cm) 12 à 14 gal. Transparent 200 pièces
18306533 12 x 8 po (30 x 20 cm) 1 à 2 gal. Rouge 200 pièces
18376503 19 x 14 po (48 x 36 cm) 3 to 4 gal. Rouge 200 pièces
18518066 23 x 19 po (58 x 48 cm) 7 à 10 gal. Rouge 200 pièces
18386503 35 x 25 po (89 x 64 cm) 13 à 16 gal. Rouge 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 18386523
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Printed style.
Printed style bags
  • Température maximale, 140°C (285°F) ; à utiliser à 134°C (274°F)
  • 2 mil d’épaisseur
  • Fournis avec des bouchons élastiques ventilés à vapeur autoclavables
Compliance
Les graphiques sur les styles imprimés sont conformes à la norme OSHA™, section 29CFR1910.1030.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité OSHA, 29 CFR1910.1030
Type de bouchon Élastique avec ventilation à vapeur
Couleur Transparent imprimé
Comprend Imprimé en anglais et en espagnol
Matériau Polypropylène
Plage de températures (métrique) 140°C
Épaisseur (impériale) 2 mil
Dimensions (L x l) 48 x 37 in (122 x 94 cm)
Longueur (impériale) 48 po
Largeur (impériale) 37 po
Capacité (impériale) 44 gal.
Longueur (métrique) 122 cm
Largeur (métrique) 94 cm