Learn More
Steris™ Ruban indicateur pour autoclave
Description
- Chamois, uni ou avec rayures vertes
- Largeurs disponibles : 24 mm ou 18 mm
- Longueur : rouleau de 50 m
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Description | Ruban indicateur pour autoclave, tampon avec stries vertes |
| Couleur | Chamois avec stries vertes |
| Type de produit | Ruban indicateur |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Procédés de stérilisation |
| Quantité | 1 rouleau |
| Dimensions (L x l) | 50 m x 18 mm |
| Longueur (métrique) | 50 m |
| Largeur (métrique) | 18 mm |