Learn More
Buerkle™ Burette de titration automatique en verre borosilicaté avec flacon de stockage
Beschreibung
- Graduation selon la catégorie B (tolérances conformes aux normes DIN EN ISO 385)
- Réglée pour Ex
- Burette fabriquée en verre borosilicaté 3.3
- Résistante aux produits chimiques
- Graduations en cercle bleues
- Fonctionnement possible des deux mains
- Support robuste
- Jet de décharge précis permettant des gouttes très fines
- Pièces en contact avec le milieu : PE, PP, caoutchouc naturel, verre borosilicaté
Spezifikation
Spezifikation
| Précision | 0.075 mL |
| Capacité (métrique) | 25 mL |
| Longueur (métrique) | 65 cm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | 0,1 mL |
| À utiliser avec (application) | Industrie de l’électroplastie, analyses sur le terrain, usines de traitement de l’eau |
| Hauteur (métrique) | 65 cm |
| Comprend | Micro-vis, jet de décharge précis, support robuste |
| Balance | Bleu |
| Matériau du robinet d’arrêt | Verre borosilicaté, polyéthylène, polypropylène, caoutchouc |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?