Learn More
SGE™ Seringues pour échantillonneurs automatiques avec aiguille amovible à pointe conique 42 mm
Code produit 10239010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 μl
10 μl
50 μl
Calibre d’aiguille:
23 à 26 G
23 G
26 G
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Calibre d’aiguille Conditionnement
10239010 0,5 μl 23 G -
10137070 0,5 μl 26 G 1 pièce
10424492 0,5 μl 23 à 26 G 1 pièce
10166830 10 μl 23 G 1 pièce
12917556 10 μl 23 à 26 G 1 pièce
15288473 50 μl 23 G 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10239010 Fournisseur SGE™ Code fournisseur 000410
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Technologie de seringue Diamond intégrée pour offrir des niveaux de durabilité, de clarté et de précision considérablement améliorés. Les seringues pour échantillonneurs automatiques SGE avec aiguille fixe à pointe conique de 42 mm sont conçues spécifique
  • Une meilleure résistance aux solvants
  • Vaste plage de températures
  • Une régularité de fonctionnement accrue
  • Seringues avec code couleur par volume
  • Gamme d’options pour le calibre et la longueur de l’aiguille
Spécification
Calibre d’aiguille 23 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,63 mm
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse
Longueur (métrique) 42 mm
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique
Modèle 0.5BR-AG-0.63C
Volume (métrique) 0,5 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 42 mm
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Échantillonneurs automatiques Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 et 6850 ALS
Type de connexion Amovible