Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis coniques de 1,5 ml :
Code produit 11340375 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur de bouchon:
Assorties
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Marron
Rose
Rouge
Transparent
Violet
Conditionnement:
4000 pièces
500 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Couleur de bouchon Conditionnement
11340375 Stérile Assorties 500 pièces
11360375 Non stérile Marron 500 pièces
11330375 Non stérile Assorties 500 pièces
11350375 Non stérile Bleu 500 pièces
11370375 Non stérile Transparent -
12176830 Non stérile Transparent 4000 pièces
11380375 Stérile Transparent 500 pièces
11300385 Non stérile Gris 500 pièces
11320385 Non stérile Rose 500 pièces
11330385 Non stérile Rouge 500 pièces
11384165 Non stérile Violet 500 pièces
11394165 Non stérile Blanc 500 pièces
11304175 Non stérile Jaune 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 11340375 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur SCT150AS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00€
    257.56€ / 500 pièces
    Économisez 28.44€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Avec joint torique résistant aux produits chimiques
Répondez à une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition
  • Disponible en version préstérilisée et non stérile
  • Les tubes à bouchon non stériles sont dotés de bouchons non fixés et sans boucle avec des joints toriques
  • Les tubes à bouchon préstérilisés sont dotés de bouchons sans boucle avec des joints toriques
  • La conception à joint torique filetée garantit une fermeture uniforme permettant des centrifugations jusqu’à 20 000 x g
  • Tubes à bouchon à vis Maxymum Recovery™ disponibles sur commande spéciale
  • Bouchons disponibles dans une vaste gamme de couleurs pour une identification aisée des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans RNase ni DNase, apyrogènes
Couleur de bouchon Assorties
Matériau du bouchon Polypropylène
Capacité (métrique) 1,5 ml
Couleur Amber
Matériau Polypropylène
Format Sans boucle
Comprend Joint torique
Conditionnement Sachet
Stérilité Stérile
Graduated Non
Type de bouchon Bouchon à vis
Forme du fond Conique
FCR max. 20000xG
Type de produit Microcentrifuge Tube