Description
Répondez à une vaste gamme de besoins de laboratoire, notamment le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition
- Disponible en version préstérilisée et non stérile
- Les tubes à bouchon non stériles sont dotés de bouchons non fixés et sans boucle avec des joints toriques
- Les tubes à bouchon préstérilisés sont dotés de bouchons sans boucle avec des joints toriques
- La conception à joint torique filetée garantit une fermeture uniforme permettant des centrifugations jusqu’à 20 000 x g
- Tubes à bouchon à vis Maxymum Recovery™ disponibles sur commande spéciale
- Bouchons disponibles dans une vaste gamme de couleurs pour une identification aisée des échantillons
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Sans RNase ni DNase, apyrogènes |
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Capacité (métrique) | 1,5 ml |
| Couleur | Clear |
| Matériau | Polypropylène |
| Format | Sans boucle |
| Comprend | Joint torique |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduated | Non |
| Afficher plus |