Learn More
Axygen™ Pointes universelles de pipettes de 1000 μl : Biseauté
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Description
- La pointe en biseau optimisée réduit la rétention d’échantillon et améliore la précision du pipetage
- Gamme de volumes : 100 à 1000 μL
- Disponibles en vrac ou en rack
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 100 à 1 000μ L |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Bleu |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase ni pyrogène |
| Format | En vrac |
| Type de pointe | Biseauté, Universal |
| Conditionnement | En vrac |
| À utiliser avec (équipement) | Universelle |
| Matériau | Polypropylène |