Learn More
Axygen™ Tube PCR à 12 barrettes et bouchon plat
Code produit 12517947 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Tube PCR à paroi mince 12 barrettes uniquement
Tube PCR à paroi mince de 12 barrettes et bouchon plat
Conditionnement:
80 pièces
800 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
12517947 Tube PCR à paroi mince de 12 barrettes et bouchon plat 80 pièces
10802481 Tube PCR à paroi mince de 12 barrettes et bouchon plat 800 pièces
12507947 Tube PCR à paroi mince 12 barrettes uniquement 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12517947 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur PCR0212FCPC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00€
    145.52€ / 80 pièces
    Économisez 69.48€
    32% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En polypropylène vierge pur à 99,9 %
Axygen™ Tubes PCR à paroi mince de 0,2 mL, 12 barrettes, disponibles dans un assortiment de couleurs, conçus pour s'adapter à une grande variété de thermocycleurs. L’épaisseur de paroi ultra-fine et homogène permet un transfert thermique précis, et même le bouchon d’insertion garantit un ajustement serré pour empêcher l’évaporation.
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogène
  • Non stérile
  • Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans DNase ni RNase
Couleur Transparent
Volume (métrique) 0,2 ml
Quantité 80/Bte
Matériau du bouchon Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Force max. 4000 x g
Type de bouchon Bouchon plat
Format Bande
Type de produit Tube PCR à paroi mince de 12 barrettes et bouchon plat