Learn More
Axygen™ Pointes universelles de pipettes de 200 μl : 200 μl, biseautées, référence
Tous les produits Axygen Scientific ProduitsDescription
- La pointe en biseau optimisée réduit la rétention d’échantillon et améliore la précision du pipetage
- Les pointes de gros calibre présentent un orifice de 0,062 po (1,52 mm), ce qui les rend idéales pour le pipetage de matières visqueuses, de l’ADN génomique ou de cultures cellulaires délicates
- Les graduations permettent de vérifier visuellement le volume aspiré par le pipeteur
- Les pointes préstérilisées sont irradiées par faisceau électronique pour empêcher la dégradation du produit
- L’environnement de fabrication en salle blanche garantit que les produits sont exempts de RNase, de DNase et apyrogènes
- Également disponible avec la gamme Maxymum Recovery, ce qui permet de récupérer l’intégralité des échantillons précieux et d’économiser des réactifs onéreux
Informations sur la commande
Disponibles en vrac, en rack ou en rack empilable.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1 à 200μ L |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Jaune |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase ni pyrogène |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Biseauté, Universal |
| Conditionnement | Portoir à charnière |
| À utiliser avec (équipement) | Universelle |
| Afficher plus |