Learn More
Axygen™ Tubes PCR en bandelette de 8 ; 0,2 ml
Code produit 12657215 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Type de bouchon:
Bouchon bombé
Bouchon plat
Vendu séparément
Quantité:
100/carton
125/boîte ; 1250/carton
125/paquet ; 1 250/carton
125/sachet, 1250/boîte
Conditionnement:
100 pièces
125 pièces
1250 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de bouchon Quantité Conditionnement
12657215 Transparent Bouchon plat 125/boîte ; 1250/carton 125 pièces
12706839 Bleu Vendu séparément 125/boîte ; 1250/carton 1250 pièces
12681646 Transparent Vendu séparément 125/boîte ; 1250/carton 125 pièces
10841291 Transparent Vendu séparément 125/boîte ; 1250/carton 1250 pièces
12667215 Transparent Bouchon bombé 125/boîte ; 1250/carton 125 pièces
12547977 Assorties Vendu séparément 125/boîte ; 1250/carton 125 pièces
12587977 Vert Vendu séparément 125/boîte ; 1250/carton 125 pièces
12597977 Orange Vendu séparément 125/sachet, 1250/boîte 125 pièces
12517987 Violet Vendu séparément 125/paquet ; 1 250/carton 125 pièces
12527987 Jaune Vendu séparément 125/boîte ; 1250/carton 125 pièces
12507987 Rouge Vendu séparément 125/paquet ; 1 250/carton 125 pièces
15479063 Transparent Vendu séparément 100/carton 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 12657215 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur PCR0208FCPC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.34€
    145.49€ / 125 pièces
    Économisez 69.85€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Disponibles dans une variété de couleurs pour faciliter l’identification des échantillons. Axygen™ Les tubes PCR à 8 bandes, de 0,2 mL, sont fabriqués en polypropylène robuste. Chaque tube conique non stérile présente une épaisseur de paroi mince et constante. Vendus sans bouchon ou avec des bouchons plats ou bombés pour éviter toute perte d’échantillon.
Disponibles dans une variété de couleurs pour faciliter l’identification des échantillons. Les tubes PCR en barrettes de 8 Axygen™ de 0,2 ml sont fabriqués en PP robuste. Chaque tube conique non stérile présente une épaisseur de paroi mince et const
  • Tubes PCR à barrette conçus pour être compatibles avec une grande variété de thermocycleurs
  • Épaisseur de paroi très fine et régulière pour permettre des transferts thermiques précis
  • Les bouchons d’insertion bombés ou plats garantissent un ajustement serré qui empêche l’évaporation des échantillons
  • Certifiées exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
  • Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
  • Disponibles dans une variété de couleurs pour faciliter l’identification des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans RNAse ni DNAse, apyrogène
Couleur Transparent
Volume (métrique) 0,2 ml
Quantité 125/boîte ; 1250/carton
Matériau du bouchon Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs pour applications à base de transfert thermique
Forme Conique
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Force max. 4000 x g
Type de bouchon Bouchon plat
Format Bande
Type de produit Tubes PCR en bandelette de 8 à paroi fine