Description
Disponibles dans une variété de couleurs pour faciliter l’identification des échantillons. Les tubes PCR en barrettes de 8 Axygen™ de 0,2 ml sont fabriqués en PP robuste. Chaque tube conique non stérile présente une épaisseur de paroi mince et const
- Tubes PCR à barrette conçus pour être compatibles avec une grande variété de thermocycleurs
- Épaisseur de paroi très fine et régulière pour permettre des transferts thermiques précis
- Les bouchons d’insertion bombés ou plats garantissent un ajustement serré qui empêche l’évaporation des échantillons
- Certifiées exemptes de RNase / DNase et apyrogènes
- Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
- Disponibles dans une variété de couleurs pour faciliter l’identification des échantillons
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Sans RNAse ni DNAse, apyrogène |
| Couleur | transparent |
| Volume (métrique) | 0,2 ml |
| Quantité | 125/boîte ; 1250/carton |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleurs pour applications à base de transfert thermique |
| Forme | Conique |
| Stérilité | Non stérile |
| Matériau | Polypropylène |
| Force max. | 4000 x g |
| Show More |