Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits à profil bas
GREENER_CHOICE
Code produit 12774706 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Transparent
Type de jupe:
Demi
Sans jupe
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de jupe Conditionnement
12774706 Transparent Demi -
11370195 Transparent Demi 25 pièces
11380195 Blanc Demi 25 pièces
12759468 Blanc Demi -
11300205 Transparent Sans jupe 25 pièces
12794706 Transparent Sans jupe -
11310205 Blanc Sans jupe 25 pièces
12789468 Blanc Sans jupe 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12774706 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur PCR96LPABC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    896.59€
    830.42€ / 100 pièces
    Économisez 66.17€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Les microplaques PCR 96 puits Corning™ Axygen™ représentent la solution idéale pour les applications à la fois de transfert thermique de PCR et de PCR en temps réel. La conception à profil bas donne lieu à des réactions PCR plus rapides et plus efficaces.
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux.Les microplaques PCR à 96 puits Corning™ Axygen™ représentent la solution idéale pour les applications de transf
La microplaque PCR à profil bas à 96 puits Axygen™ est conçue pour s’adapter aux thermocycleurs et séquenceurs PCR en temps réel ABI. La conception à profil bas donne lieu à des réactions PCR plus rapides et plus efficaces. Épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Peut être scellé avec 8/12 bouchons à barrettes, Axymat ou des films d’étanchéité.
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Non stériles
  • Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
  • Plaque PCR à profil bas avec demi-jupe à 96 puits
  • Optimisée pour la PCR rapide
  • Conçue pour les thermocycleurs ABI
  • Application/Compatibilité : PCR rapide ABI 7500, 7900 9800, Veriti et StepOne
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Code-barres Aucun code-barres
    Certifications/Conformité Sans DNAse / RNAse
    Format Étalon
    Couvercle Sans couvercle
    Array 8 x 12
    Conditionnement 100 sachet, 25 boîtes
    Gamme de produits Axygen
    Couleur Transparent
    Type de produit Dessus standard
    À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs ABI, PCR rapide ABI 7500, 7900 9800, Veriti et StepOne
    Type de jupe Demi
    Matériau Polypropylène
    Volume (métrique) des puits 100 μl
    Nbre de puits 96
    Stérilité Non stérile
    Type de puits Rond
    À utiliser avec (application) Transfert thermique de PCR, applications de RT-PCR
    Nbre par carton 100/carton
    Nb par paquet 25/boîte