Description
La microplaque PCR à jupe élevée à 96 puits Axygen™ est conçue pour s’adapter aux thermocycleurs et séquenceurs PCR en temps réel ABI. Épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Peut être scellé avec 8/12 bouchons à barrettes, Axymat ou des films d’étanchéité.
Sans DNAse / RNAse Apyrogènes Non stériles Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 % Plaque PCR avec demi-jupe à 96 puits Coin entaillé simple Application/Compatibilité : Thermocyclage standard, PCR ABI en temps réel 7300, 7500, 7900, qPCR et séquençage ABI
Specifications
Specifications
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifications/Conformité | Sans DNase ni RNase |
| Format | Coin entaillé simple |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | PCR Microplate |
| À utiliser avec (équipement) | Unités de séquençage ABI PCR 2700, 2720, 9700, 9800, 7300, 7500, 7900 et ABI |
| Type de jupe | Demi |
| Matériau | Polypropylène |
| Show More |