Learn More
Axygen™ Microplaques PCR à 96 puits
Code produit p-4104932 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Transparent
Type de jupe:
Complet
Demi
Sans jupe
Élevée
Format:
Coin entaillé simple
Étalon
Puits surélevés
À dessus plat
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
25 pièces
50 pièces
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de jupe Format Conditionnement
12799438 Transparent Élevée Étalon 50 pièces
11396124 Transparent Élevée Étalon 10 pièces
12112580 Transparent Sans jupe Étalon 50 pièces
11391804 Transparent Sans jupe Étalon 10 pièces
11330185 Transparent Sans jupe À dessus plat 25 pièces
12335193 Transparent Sans jupe À dessus plat 100 pièces
12719458 Transparent Complet Étalon 50 pièces
11380185 Transparent Complet Étalon 10 pièces
11320185 Noir Sans jupe À dessus plat 25 pièces
11360185 Bleu Complet Étalon 10 pièces
12799448 Bleu Complet Étalon 50 pièces
11340195 Jaune Complet Étalon 10 pièces
11300195 Orange Complet Étalon 10 pièces
12749458 Rouge Complet Étalon 50 pièces
11310195 Rouge Complet Étalon 10 pièces
11370185 Noir Complet Étalon 10 pièces
11350185 Assortiment Complet Étalon 10 pièces
11320205 Transparent Sans jupe Puits surélevés 10 pièces
12799478 Transparent Sans jupe Puits surélevés 50 pièces
10332390 Transparent Demi Étalon 50 pièces
12567787 Transparent Demi Étalon -
12537797 Transparent Demi Coin entaillé simple 10 pièces
13164824 Transparent Demi Coin entaillé simple 50 pièces
11330195 Blanc Complet Étalon 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Code produit 12799438 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur PCR96ABC
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Fabriquées avec une épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Les microplaques PCR 96 puits Axygen™ représentent la solution idéale pour les applications de transfert thermique de
La microplaque PCR à jupe élevée à 96 puits Axygen™ est conçue pour s’adapter aux thermocycleurs et séquenceurs PCR en temps réel ABI. Épaisseur de paroi ultrafine et régulière permettant un transfert thermique précis pour des résultats optimaux. Peut être scellé avec 8/12 bouchons à barrettes, Axymat ou des films d’étanchéité.
  • Sans DNAse / RNAse
  • Apyrogènes
  • Non stériles
  • Fabriqués en polypropylène vierge pur à 99,9 %
  • Plaque PCR avec demi-jupe à 96 puits
  • Coin entaillé simple
  • Application/Compatibilité : Thermocyclage standard, PCR ABI en temps réel 7300, 7500, 7900, qPCR et séquençage ABI
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Code-barres Aucun code-barres
    Certifications/Conformité Sans DNase ni RNase
    Format Étalon
    Couvercle Sans couvercle
    Array 8 x 12
    Couleur Transparent
    À utiliser avec (équipement) Séquençage ABI PCR en temps réel 7300, 7500, 7900, qPCR et ABI
    Type de jupe Élevée
    Matériau Polypropylène
    Volume (métrique) des puits 200 μl
    Nbre de puits 96
    Stérilité Non stérile
    Type de puits Rond
    À utiliser avec (application) Transfert thermique de PCR, applications de RT-PCR
    Nbre par carton 50/boîte
    Nb par paquet 10/boîte