Learn More
Axygen™ Tapis de scellage AxyMats™ pour microplaques PCR à 96 puits
Code produit 12577897 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Silicone
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
12577897 Silicone 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12577897 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur AM96PCRRD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.00€
    336.27€ / 50 pièces
    Économisez 35.73€
    9% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Réduction de l’évaporation dans une large plage de températures dans les applications de PCR et de stockage
Les tapis de scellage Axygen AxyMat peuvent être utilisés dans un large éventail de températures pour les applications de PCR et de stockage. Les AxyMats minimisent l’évaporation et sont en silicone de qualité recherche qui peut être autoclavé. Ils peuvent être réutilisés à la suite d’un protocole de lavage à l’agent de blanchiment et de rinçage à l’éthanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
Matériau Silicone
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Nbre de puits 96
Nbre par carton 10/boîte
Nb par paquet 10
Type de produit Tapis de scellage
Type de puits Rond
Plate Compatibility Microplaque PCR à 96 puits