Learn More
Axygen™ Bouchons pour tubes PCR
Code produit 12607385 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Type de bouchon:
Bouchon bombé
Bouchon plat
Type de produit:
Bouchon bombé pour tube PCR 8 barrettes
Bouchon plat à 8 bandes pour tubes PCR
Bouchon plat à 8 bandes pour tubes PCR avec surface d'écriture
Bouchons de PCR
Conditionnement:
100 pièces
125 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type de bouchon Type de produit Conditionnement
12607385 Transparent Bouchon bombé Bouchon bombé pour tube PCR 8 barrettes 125 pièces
12547987 Bleu Bouchon bombé Bouchon bombé pour tube PCR 8 barrettes 125 pièces
12537987 Assorties Bouchon bombé Bouchon bombé pour tube PCR 8 barrettes -
12557987 Vert Bouchon bombé Bouchon bombé pour tube PCR 8 barrettes 125 pièces
12567987 Orange Bouchon bombé Bouchon bombé pour tube PCR 8 barrettes 125 pièces
12587987 Violet Bouchon bombé Bouchon bombé pour tube PCR 8 barrettes 125 pièces
12577987 Rouge Bouchon bombé Bouchon bombé pour tube PCR 8 barrettes 125 pièces
12597987 Jaune Bouchon bombé Bouchon bombé pour tube PCR 8 barrettes 125 pièces
12609535 Transparent Bouchon plat Bouchon plat à 8 bandes pour tubes PCR avec surface d'écriture 125 pièces
11320155 Transparent Bouchon plat Bouchon plat à 8 bandes pour tubes PCR 125 pièces
15409073 Transparent Bouchon bombé Bouchons de PCR 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 12607385 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur PCR02CPC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.55€
    27.05€ / 125 pièces
    Économisez 11.50€
    29% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Barrette de 8 bouchons plats ou bombés pour tubes PCR Axygen
Les tubes PCR à paroi fine en PP Axygen avec et sans bouchons sont conçus pour s’adapter aux blocs à 96 puits standard et sont disponibles dans un assortiment de couleurs. La paroi homogène et ultra-fine permet un transfert thermique précis. Un bouchon d’insertion plat garantit un parfait ajustement pour empêcher toute évaporation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Sans RNAse ni DNAse, apyrogène
Couleur de bouchon Transparent
Couleur Transparent
Volume (métrique) 0,2 ml
Quantité 125 / boîte
Matériau du bouchon Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Tubes PCR à 8 barrettes et microplaques PCR à 96 puits
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Type de bouchon Bouchon bombé
Format Bande
Type de produit Bouchon bombé pour tube PCR 8 barrettes