Learn More
Axygen™ Réservoirs de réactif jetables à fond en V
Code produit 12567997 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100/boîte
200/boîte
Conditionnement individuel ; 100/boîte
Divisé ; 100/boîte
Divisé ; 200/boîte
Divisé ; Conditionnement individuel ; 100 / boîte
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Stérilité Conditionnement Conditionnement
12567997 50 ml Stérile 200/boîte 200 pièces
12537967 25 ml Non stérile Divisé ; 100/boîte 100 pièces
12537997 25 ml Stérile Divisé ; 200/boîte 200 pièces
12547967 25 ml Stérile Divisé ; Conditionnement individuel ; 100 / boîte 100 pièces
12547997 100 ml Stérile 200/boîte 200 pièces
12567967 100 ml Stérile Conditionnement individuel ; 100/boîte 100 pièces
12557967 100 ml Non stérile 100/boîte 100 pièces
10241570 25 ml Non stérile 100/boîte 100 pièces
12557997 25 ml Stérile 200/boîte 200 pièces
12587967 25 ml Stérile Conditionnement individuel ; 100/boîte 100 pièces
12597967 50 ml Non stérile 100/boîte 100 pièces
12507977 50 ml Stérile Conditionnement individuel ; 100/boîte 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 12567997 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur RESV50S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    188.90€ / 200 pièces
    Économisez 20.10€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Produit conçu pour s’adapter à tous les pipeteurs multicanaux
Les réservoirs jetables Axygen sont conçus pour accueillir toutes les pipettes multicanaux. La conception à quatre coins et à fond en forme de V pointu garantit une récupération maximale des échantillons. Tous les réservoirs sont blancs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ANSI, sans RNase / DNase, apyrogène
Couleur blanc
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Type Réservoir de réactif
Conditionnement 200/boîte
Jetable Oui