Learn More
Axygen™ Impermamat AxyMat™ Tapis de scellage pour plaques 96 puits de 2 mL à puits carrés
Code produit 12597887 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stériles
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
12597887 Non stérile 50 pièces
12507897 Stériles 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12597887 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur AM2MLSQIMP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    564.46€
    511.33€ / 50 pièces
    Économisez 53.13€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Le tapis résistant aux produits chimiques réduit au maximum l’évaporation dans une large plage de températures dans les applications de PCR et de stockage
Le tapis résistant aux produits chimiques Axygen™ ImpermaMat réduit au maximum l’évaporation dans une large plage de températures dans les applications de PCR et de stockage Les tapis ImpermaMats sont des tapis de scellage réutilisables et résistants aux produits chimiques, qui assurent un haut degré de confiance. Pour les applications de stockage impliquant des solvants plus agressifs, ils ne contiennent pas d’adhésifs ni de substances extractibles susceptibles de contaminer les échantillons. Fabriqués en silicone de qualité recherche, ils peuvent être autoclavés et, suivant un protocole de lavage à l’agent de blanchiment et de rinçage à l’éthanol, ils peuvent également être réutilisés.
  • Résistance chimique - Peuvent être utilisés dans n’importe quelle application nécessitant la présence de DMSO ou d’un solvant similaire
  • Sans adhésifs ni substances extractibles susceptibles de contaminer les échantillons
  • Fermeture étanche sur la plaque sans évaporation d’échantillons ni contamination de puits à puits
  • Utilisation sur une large plage de températures comprise entre -80 °C et +121 °C
  • Grille alphanumérique à fort contraste pour faciliter l’identification des puits
  • À utiliser avec des plaques à 96 puits profonds carrés
  • Compatibilité : P-2ML-SQ-C
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Couleur Naturel
    Matériau Silicone
    Stérilité Non stérile
    Autoclavable Autoclavable
    Nbre de puits 96
    Nbre par carton 5
    Nb par paquet 10
    Plage de températures (impériale) -176°F à 250°F
    Type de produit Tapis de scellage Impermamat
    Plage de températures (métrique) -80°C à +121°C
    Type de puits Carré
    Plate Compatibility Microplaque à 96 puits, 2 ml