Learn More
Axygen™ Rubans et film de scellage pour microplaques
Code produit 11304325 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Litto ou éthylène ou vinyle
Polyester
Polyoléfine
Rayon
Type de produit:
Film de scellage
Film de scellage AxySeal
Film de scellage CyclerSeal
Film de scellage perméable à l’air
Film de scellage ultra-clair
Film de thermoscellage
Rouleau de film de protection
Rouleau de film de scellage CyclerSeal
Dimensions (L x l):
4,52 x 196 po (115 x 500 m)
4,52 x 196 po (115 x 500 m)
5,33 x 3,14 po (135,5 x 80 mm)
5,74 x 3,11 po (146 x 79,2 mm)
5,74 x 3,13 po (146 x 79,6 mm)
5 x 3,12 po (127,2 x 79,5 mm)
6,02 x 3,24 po (153 x 82,3 mm)
78 x 610 m
Non disponible
Stérilité:
Non stérile
Stériles
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
50 pièces
500 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Type de produit Dimensions (L x l) Stérilité Conditionnement
11304325 Polyoléfine Film de scellage ultra-clair Non disponible Non stérile 100 pièces
11326254 Rayon Film de scellage perméable à l’air 6,02 x 3,24 po (153 x 82,3 mm) Non stérile 100 pièces
12742796 Rayon Film de scellage perméable à l’air 6,02 x 3,24 po (153 x 82,3 mm) Stériles 500 pièces
11336254 Rayon Film de scellage perméable à l’air 6,02 x 3,24 po (153 x 82,3 mm) Stériles 50 pièces
12623616 Aluminium Rouleau de film de protection 4,52 x 196 po (115 x 500 m) Non stérile 1 pièce
12633726 Aluminium Rouleau de film de protection 78 x 610 m Non stérile -
12613616 Polyester Rouleau de film de scellage CyclerSeal 4,52 x 196 po (115 x 500 m) Non stérile 1 pièce
12645926 Polyester Rouleau de film de scellage CyclerSeal 78 x 610 m Non stérile 1 pièce
12557947 Litto ou éthylène ou vinyle Film de thermoscellage 5 x 3,12 po (127,2 x 79,5 mm) Non stérile 100 pièces
12577947 Aluminium Film de scellage 5,74 x 3,11 po (146 x 79,2 mm) Non stérile 100 pièces
12782796 Polyester Film de scellage AxySeal 5,74 x 3,13 po (146 x 79,6 mm) Stériles 500 pièces
11380215 Polyester Film de scellage AxySeal 5,74 x 3,13 po (146 x 79,6 mm) Stériles 100 pièces
12772796 Polyester Film de scellage AxySeal 5,74 x 3,13 po (146 x 79,6 mm) Non stérile 500 pièces
11336074 Polyester Film de scellage AxySeal 5,74 x 3,13 po (146 x 79,6 mm) Non stérile 100 pièces
13131824 Polyester Film de scellage CyclerSeal 5,33 x 3,14 po (135,5 x 80 mm) Non stérile 500 pièces
12014538 Polyester Film de scellage CyclerSeal 5,33 x 3,14 po (135,5 x 80 mm) Non stérile 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 11304325 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur UC500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.00€
    364.19€ / 100 pièces
    Économisez 30.81€
    7% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Offre une grande économie pour une facilité d'utilisation jetable.
Pour des applications allant de la PCR et de la PCR en temps réel à ELISA et culture cellulaire, Axygen Les films constituent un moyen simple et économique de sceller les plaques et d'améliorer l'automatisation. Pour sceller les microplaques à puits multiples. La température du film de scellage varie °de -40 °C à +104 °C.
Produit respirant
  • Permettre des échanges gazeux efficaces pour la culture cellulaire et bactérienne— tout en prévenant la contamination
  • Sceller les plaques de culture en polypropylène et en polystyrène, les plaques à 96 et 384 puits, ainsi que d'autres plaques de dosage.
Aluminium
  • Pour un scellage exceptionnel des plaques multipuits avec des températures et des réactifs différents
  • Grâce aux tapis de compression, les films et les rubans scellent les plaques au cours du thermocyclage
  • Solution parfaite pour les échantillons photosensibles ; l’adhésif uniformément appliqué assure l’étanchéité parfaite des puits
  • Perçable, PCR-AS-200
CyclerSeal
  • L’exceptionnelle étanchéité de l’ensemble de la plaque protège les échantillons pendant le transport ou le stockage
  • Lorsqu’il est utilisé avec le tapis de compression Axygen, ce film de polyester empêche toute contamination de puits à puits et toute contamination croisée dans les applications de PCR
AxySeal
  • À base de polyester avec adhésif acrylique appliqué de manière uniforme et constante pour éliminer l'effet de bord sur les surfaces sensibles. ELISA analyses
  • Produit permettant de sceller des plaques de culture tissulaire, convient au stockage et à l’incubation à court terme, ainsi qu’au transport et au confinement de solutions présentant un risque biologique
  • Disponibilité sous forme de conditionnements stériles et non stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polyoléfine
Stérilité Non stérile
Nbre par carton 500
Nb par paquet 100
Dimensions (L x l) Non disponible
À utiliser avec (application) Conçu pour des applications allant des technologies de PCR et PCR en temps réel à ELISA et la culture cellulaire. La clarté du film permet de procéder à une analyse optique durant la PCR en temps réel.
Type de produit Film de scellage ultra-clair
Épaisseur 70 μm
Plage de températures (métrique) -80°C à +104°C