Learn More
Axygen™ Réservoirs de réactif multipuits, à profil haut
Code produit p-4909857 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
80 ml
84 ml
264 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Canaux:
4
8
12
Conditionnement:
25/boîte
Conditionnement individuel ; 25/boîte
Conditionnement:
25 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Stérilité Canaux Conditionnement Conditionnement
11300265 264 ml Stérile 12 Conditionnement individuel ; 25/boîte 25 pièces
12537867 50 ml Non stérile 4 25/boîte -
11311974 84 ml Non stérile 12 25/boîte 25 pièces
11330265 80 ml Non stérile 8 25/boîte 25 pièces
11340265 80 ml Stérile 8 Conditionnement individuel ; 25/boîte 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11300265 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur RESMW12HPSI
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en PP vierge pour une excellente résistance aux produits chimiques
Corning propose une gamme complète de réservoirs de réactif monopuits et à puits multiples Axygen, disponibles en plusieurs formats pour une utilisation automatisée et manuelle. Tous les réservoirs sont conçus pour être conformes aux dimensions standard ANSI/SLAS pour les microplaques et sont compatibles avec la plupart des stations de travail d’automatisation. Les réservoirs de réactifs sont fabriqués en PP, pour une excellente résistance chimique.
  • Durables et économiques
  • Différents formats pour plusieurs applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ANSI/SLAS, sans RNase / DNase, apyrogènes
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 264 ml
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Type Réservoir de réactif
Nbre par carton 25/carton
Nb par paquet 25/Bte
Conditionnement Conditionnement individuel ; 25/boîte
Volume (métrique) des puits 22 ml
Canaux 12
Jetable Usage unique