Description
Axygen™ Le système de recharge Tip Refill System comprend un support de recharge durable qui peut être facilement rempli à la main et qui est autoclavable. Ces racks translucides comprennent des inserts à code couleur pour identifier les pointes et sont certifiés sans RNase / DNase. Disponibles dans différentes couleurs et conditionnés en vrac ou en racks.
- RFL-R convient aux deux 10 μL et 200 μRecharges L
- Le RFL-R-1200 convient pour 1200 μRecharges L
- Certifiés sans RNase / DNase
- Apyrogènes
- Rack translucide pour voir facilement les pointes
- L’insert à code couleur permet d’identifier facilement la pointe
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Inserts universels P2/P10 Gilson-Style et 200μl |
| Modèle | RFL-R-1200 |
| Conditionnement | 10 racks/sachet ; 3 sachets/boîte |
| Type de produit | Support de recharge vide avec couvercle |