Learn More
Azlon™ Boîtes d’élimination
Code produit 12060133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
26,5 cm
70 cm
Largeur (métrique):
23 cm
30 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
12060133 26,5 cm 23 cm 1 pièce
12050133 70 cm 30 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12060133 Fournisseur Azlon™ Code fournisseur DBG002P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.54€
    58.29€ / 1 pièces
    Économisez 15.25€
    20% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une élimination en toute sécurité du verre cassé
Pour une élimination en toute sécurité du verre cassé
  • Boîtes rigides auto-assemblées pour une élimination en toute sécurité du verre cassé
  • Le verre est conservé en toute sécurité dans un revêtement en PEBD résistant aux fuites et aux perforations
  • Le couvercle est équipé d’un rabat à déchets intégré pour une utilisation facile et dispose d’une fonction de scellement lorsqu’il est plein
  • Les boîtes sont clairement imprimées avec des instructions d’utilisation
Spécification
Profondeur (métrique) 23 cm
Couleur Translucide
Hauteur (métrique) 26,5 cm
Forme Rectangulaires
Largeur (métrique) 23 cm
À utiliser avec (application) Pour une élimination en toute sécurité du verre cassé
Type de montage Paillasse
Matériau PEBD
Type de produit Bac à déchet