Learn More
Azlon™ Flacons ronds à col large en PEHD
Description
Utilisez ces flacons ronds en plastique pour une variété d’applications d’échantillonnage et de stockage de liquides. Les flacons ronds à col large AzlonTM en HDPE sont adaptés aux applications de contact avec les aliments conformément aux USA réglementations locales.
- Flacons en PEHD rigides et translucides avec bouchons à vis en polypropylène
- Conception étanche sans joint
- Contours intérieurs lisses pour un versement efficace et un nettoyage facile
- Robustes, conçus pour une utilisation durable
- Spécialement conçus pour répondre à un large éventail d’applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage
- Bonne résistance chimique
- Fournis dans un emballage thermorétractable
- S. P. I. codes de recyclage
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Couleur | Translucide |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 37 mm |
| À utiliser avec (application) | Spécialement conçus pour répondre à un large éventail d’applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage |
| Matériau | PEHD |
| Nb par paquet | 10/boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur de bouchon | Translucide |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Afficher plus |