Learn More
Azlon™ Flacons ronds à col large en PEHD
GREENER_CHOICE
Code produit 10635515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10635515 1000 ml 5 pièces
10297574 30 ml 10 pièces
10287584 60 ml 10 pièces
12521446 100 ml 10 pièces
11313494 125 ml 10 pièces
10003734 150 ml 10 pièces
10360025 250 ml 10 pièces
10370025 500 ml 10 pièces
10014654 2000 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10635515 Fournisseur Azlon™ Code fournisseur BWH1000PN
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons ronds en plastique pour une variété d’applications d’échantillonnage et de stockage de liquides. Azlon™ Les bouteilles rondes à col large en PEHD conviennent aux applications de contact alimentaire conformément à la réglementation européenne et USA règlements. La conception anti-fuite et sans joint offre des contours intérieurs lisses pour un versement efficace.
Utilisez ces flacons ronds en plastique pour une variété d’applications d’échantillonnage et de stockage de liquides. Les flacons ronds à col large AzlonTM en HDPE sont adaptés aux applications de contact avec les aliments conformément aux USA réglementations locales.
  • Flacons en PEHD rigides et translucides avec bouchons à vis en polypropylène
  • Conception étanche sans joint
  • Contours intérieurs lisses pour un versement efficace et un nettoyage facile
  • Robustes, conçus pour une utilisation durable
  • Spécialement conçus pour répondre à un large éventail d’applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage
  • Bonne résistance chimique
  • Fournis dans un emballage thermorétractable
  • S. P. I. codes de recyclage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Capacité (impériale) 33,81 oz.
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 55 mm
À utiliser avec (application) Pour un large éventail d’applications de stockage de liquides, de préparation et d’échantillonnage de milieux
Matériau PEHD
Nb par paquet 5/boîte
Couleur de bouchon Translucide
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 205 mm
Type de produit Bouteille ronde à large goulot
Hauteur (impériale) 8,07 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 90 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable