Learn More
Azlon™ Bouteille de lavage de sécurité multilingue
Code produit 11349643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Acétone
I. M. S.
I.M.S.
Isopropanol
Méthanol
Éthanol
Couleur de bouchon:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Comprend:
Norvégien, Danois, Suédois, Anglais
Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole
Étiquette arabe, française, anglaise
Étiquette française, allemande, espagnole
Étiquette russe, polonaise, allemande, anglaise
Conditionnement:
5 pièces
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Chemical Label Couleur de bouchon Comprend Conditionnement
11349643 500 ml Éthanol Orange Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole 5 pièces
12116230 250 ml I.M.S. Jaune Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole 5 pièces
11373514 250 ml Acétone Rouge Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole 5 pièces
12126230 250 ml Éthanol Orange Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole 5 pièces
11383514 250 ml Méthanol Vert Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole -
12196220 250 ml Isopropanol Bleu Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole 5 pièces
15307037 500 ml Acétone Rouge Étiquette russe, polonaise, allemande, anglaise 5 pièces
12327512 500 ml Acétone Rouge Norvégien, Danois, Suédois, Anglais 5 pièces
12357512 500 ml Éthanol Orange Norvégien, Danois, Suédois, Anglais 5 pièces
15387037 500 ml Éthanol Orange Étiquette arabe, française, anglaise 5 pièces
15367037 500 ml Méthanol Vert Étiquette arabe, française, anglaise 5 pièces
15337037 500 ml Éthanol Orange Étiquette russe, polonaise, allemande, anglaise 5 pièces
11329643 500 ml Acétone Rouge Étiquette française, allemande, espagnole 5 pièces
15317037 500 ml Méthanol Vert Étiquette russe, polonaise, allemande, anglaise 5 pièces
15357037 500 ml Acétone Rouge Étiquette arabe, française, anglaise 5 pièces
15377037 500 ml Isopropanol Bleu Étiquette arabe, française, anglaise 5 pièces
12397512 500 ml Méthanol Vert Norvégien, Danois, Suédois, Anglais 5 pièces
15327037 500 ml Isopropanol Bleu Étiquette russe, polonaise, allemande, anglaise 5 pièces
12550456 500 ml Méthanol Vert Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole 5 pièces
11393514 500 ml I. M. S. Jaune Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole 5 pièces
11303524 500 ml Isopropanol Bleu Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Code produit 11349643 Fournisseur Azlon™ Code fournisseur WGW541VTML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    54.29€ / 5 pièces
    Économisez 76.71€
    58% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez et utilisez une variété de solvants avec des étiquettes multilingues pour une meilleure sécurité. Les pissettes d’évacuation en PEBD multilingue Azlon sont disponibles en quatre combinaisons de marquage multilingues différentes. Les étiquettes de teneur en solvant correspondent à des couvercles à code couleur pour faciliter l’identification dans une variété de cadres.
Stockez et utilisez différents solvants avec des étiquettes multilingues pour une sécurité renforcée. Les pissettes avec ventilation en PEBD multilingues Azlon sont disponibles dans quatre combinaisons multilingues. Les étiquettes indiquant le solvant contenu correspondent à des couvercles à code couleur pour une identification aisée dans une multitude d’environnements.
  • Pissettes à col large multilingues dotées de la valve d’évacuation de vapeur brevetée DripLok™ qui empêche les égouttements de solvant
  • Impression indélébile en quatre langues (anglais, français, allemand et espagnol)
  • Choisissez parmi cinq étiquettes de solvants, y compris les nouveaux symboles du système général harmonisé, le losange NFPA, les mentions de risque et les informations de sécurité
  • Dotées de bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation
  • Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Translucide
Description Impression en anglais, français, allemand et espagnol
Comprend Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole
Matériau PEBD
Longueur (métrique) 33,07cm
Quantité 5/boîte
Stérilité Non stérile
Plage de températures (métrique) -50 °C à °80C
Largeur (métrique) 19,08cm
Couleur de bouchon Orange
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 5,6 cm
Chemical Label Éthanol
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon
Distribution par le bouchon Oui
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 16,91 oz
Forme Cylindrique
Jetable Réutilisable
Type de produit Pissette avec étiquettes imprimées multilingues