Learn More
- Home
- Products
- Flacons, récipients et bidons
- Flacons
- Flacons de lavage
- Azlon™ Pissettes imprimées multilingues en PEBD
Azlon™ Pissettes imprimées multilingues en PEBD
Code produit 11343514| Code produit | Capacité (métrique) | Chemical Label | Couleur de bouchon | Comprend | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 11343514 | 500 ml | Éthanol | Orange | Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole | 5 pièces |
| 12580446 | 250 ml | Éthanol | Orange | Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole | 5 pièces |
| 11946815 | 250 ml | Méthanol | Vert | Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole | 5 pièces |
| 12166220 | 250 ml | Eau | Blanc | Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole | 5 pièces |
| 12570446 | 250 ml | Acétone | Rouge | Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole | 5 pièces |
| 12186220 | 250 ml | Isopropanol | Bleu | Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole | 5 pièces |
| 12560446 | 250 ml | Eau déionisée | Blanc | Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole | 5 pièces |
| 12106230 | 250 ml | I.M.S. | Jaune | Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole | 5 pièces |
| 12550446 | 250 ml | Eau distillée | Blanc | Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole | 5 pièces |
| 11966815 | 500 ml | Acétone | Rouge | Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole | 5 pièces |
| 10233610 | 500 ml | Méthanol | Vert | Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole | 5 pièces |
| 10529950 | 500 ml | Eau | Blanc | Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole | 5 pièces |
| 10690121 | 500 ml | Isopropanol | Bleu | Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole | 5 pièces |
| 10203370 | 500 ml | Eau déionisée | Blanc | Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole | 5 pièces |
| 10293700 | 500 ml | I.M.S. | Jaune | Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole | 5 pièces |
| 10191740 | 500 ml | Eau distillée | Blanc | Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole | 5 pièces |
| 12347522 | 500 ml | Eau | Blanc | Norvégien, Danois, Suédois, Anglais | 5 pièces |
| 12327522 | 500 ml | Eau déionisée | Blanc | Norvégien, néerlandais, suédois, anglais Label | - |
| 12317522 | 500 ml | Eau distillée | Blanc | Norvégien, Danois, Suédois, Anglais | 5 pièces |
| 15347037 | 500 ml | Eau distillée | Blanc | Étiquette russe, polonaise, allemande, anglaise | 5 pièces |
| 15397037 | 500 ml | Eau distillée | Blanc | Étiquette arabe, française, anglaise | 5 pièces |
Utilisez le code promo 28004
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28004" pour bénéficier de cette offre.
Description
Impression des symboles du système général harmonisé, du losange NFPA, des mentions de risque et des informations de sécurité. Les pissettes en PEBD avec informations multilingues imprimées Azlon™ indiquent les noms chimiques et les principales informations de sécurité dans quatre langues européennes, ce qui permet d’utiliser les mêmes pissettes à travers les différents pays dans lesquels ces langues européennes sont parlées.
- Pissettes à col large multilingues
- Impression indélébile
- Dotées de bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation
- Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
- Disponibles en trois étiquettes d’eau et cinq étiquettes de solvant
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Couleur | Translucide |
| Description | Impression indélébile en norvégien, néerlandais, suédois et anglais |
| Comprend | Étiquette anglaise, française, allemande, espagnole |
| Matériau | PEBD |
| Quantité | 5/boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| Plage de températures (métrique) | -50 °C à °80C |
| Couleur de bouchon | Orange |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Bouche | Large |
| Hauteur (métrique) | 163 mm |
| Chemical Label | Éthanol |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Diamètre (métrique) | 75 mm |
| Type de bouchon | Bouchon sans aération |
| Distribution par le bouchon | Oui |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 16,91 oz |
| Forme | Cylindrique |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de produit | Pissette avec étiquettes imprimées multilingues |
| Afficher plus Afficher moins |