Learn More
Azlon™ Pissettes imprimées multilingues en PEBD
Code produit 12580446
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Acétone
Eau
Eau distillée
Eau déionisée
I.M.S.
Isopropanol
Méthanol
Éthanol
Description:
Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol
Impression indélébile en norvégien, danois, suédois et anglais
Impression indélébile en norvégien, néerlandais, suédois et anglais
Imprimé indélébile en arabe, français et anglais
Imprimé indélébile en russe, polonais, allemand et anglais
Conditionnement:
5 pièces
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Chemical Label Description unitSize
12580446 250 ml Éthanol Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol 5 pièces
11946815 250 ml Méthanol Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol 5 pièces
12166220 250 ml Eau Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol 5 pièces
12570446 250 ml Acétone Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol 5 pièces
12186220 250 ml Isopropanol Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol 5 pièces
12560446 250 ml Eau déionisée Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol 5 pièces
12106230 250 ml I.M.S. Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol 5 pièces
12550446 250 ml Eau distillée Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol 5 pièces
11966815 500 ml Acétone Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol 5 pièces
10233610 500 ml Méthanol Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol 5 pièces
10529950 500 ml Eau Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol 5 pièces
11343514 500 ml Éthanol Impression indélébile en norvégien, néerlandais, suédois et anglais 5 pièces
10690121 500 ml Isopropanol Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol 5 pièces
10203370 500 ml Eau déionisée Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol 5 pièces
10293700 500 ml I.M.S. Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol 5 pièces
10191740 500 ml Eau distillée Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol 5 pièces
12347522 500 ml Eau Impression indélébile en norvégien, danois, suédois et anglais 5 pièces
12327522 500 ml Eau déionisée Impression indélébile en norvégien, néerlandais, suédois et anglais -
12317522 500 ml Eau distillée Impression indélébile en norvégien, danois, suédois et anglais 5 pièces
15347037 500 ml Eau distillée Imprimé indélébile en russe, polonais, allemand et anglais 5 pièces
15397037 500 ml Eau distillée Imprimé indélébile en arabe, français et anglais 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Code produit 12580446 Fournisseur Azlon™ Code fournisseur WGW535PML
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Impression des symboles du système général harmonisé, du losange NFPA, des mentions de risque et des informations de sécurité. Les pissettes en PEBD avec informations multilingues imprimées Azlon™ indiquent les noms chimiques et les principales informations de sécurité dans quatre langues européennes, ce qui permet d’utiliser les mêmes pissettes à travers les différents pays dans lesquels ces langues européennes sont parlées.
Impression des symboles du système général harmonisé, du losange NFPA, des mentions de risque et des informations de sécurité. Les pissettes en PEBD avec informations multilingues imprimées Azlon™ indiquent les noms chimiques et les principales informations de sécurité dans quatre langues européennes, ce qui permet d’utiliser les mêmes pissettes à travers les différents pays dans lesquels ces langues européennes sont parlées.
  • Pissettes à col large multilingues
  • Impression indélébile
  • Dotées de bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation
  • Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
  • Disponibles en trois étiquettes d’eau et cinq étiquettes de solvant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8,45 oz.
Couleur Translucide
Description Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol
Comprend Bouchon en polypropylène orange
Matériau PEBD
Quantité 5/boîte
Plage de températures (métrique) –50 à 80°C
Couleur de bouchon Orange
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Forme Cylindrique
Hauteur (métrique) 140 mm
Type de produit Pissette avec étiquettes imprimées multilingues
Chemical Label Éthanol
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 60 mm
Type de bouchon Bouchon sans aération
Distribution par le bouchon Oui
Autoclavable Non autoclavable