Learn More
Azlon™ Pissettes de sécurité avec étiquettes imprimées à faire soi-même en PEBD
Code produit 12540066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 ml
1000 ml
Type de bouchon:
Bouchon sans aération
Évacuation de vapeur
Couleur de bouchon:
Assorties
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de bouchon Couleur de bouchon Conditionnement
12540066 250 mL Évacuation de vapeur Blanc 5 pièces
12510066 250 mL Bouchon sans aération Blanc 5 pièces
12520066 500 ml Bouchon sans aération Blanc 5 pièces
12590056 500 ml Évacuation de vapeur Blanc 5 pièces
15307047 500 ml Évacuation de vapeur Assorties 1 pièce
12500066 1000 ml Évacuation de vapeur Blanc 5 pièces
12530066 1000 ml Bouchon sans aération Blanc 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12540066 Fournisseur Azlon™ Code fournisseur WGW001VTML
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Créez des étiquettes personnalisées pour ces pissettes en PEBD avec étiquettes à faire soi-même. Les pissettes de sécurité avec étiquettes imprimées à faire soi-même en PEBD Azlon sont livrées avec des étiquettes de danger adhésives et conviennent à une grande variété d’applications de stockage et d’échantillonnage de liquides. Les bouchons d’évacuation de la vapeur DripLok™ fournissent une sécurité optimale avec les solvants volatils.
Créez des étiquettes personnalisées pour ces pissettes en PEBD. Les pissettes de sécurité en PEBD Azlon™ avec étiquettes imprimées à personnaliser sont livrées avec des étiquettes de danger adhésives et conviennent parfaitement à une grande variété d’applications d’échantillonnage et de stockage de liquides. Les bouchons d’évacuation de la vapeur DripLok™ fournissent une sécurité optimale avec les solvants volatils.
  • Pissettes avec étiquettes à faire soi-même à l’aide d’une étiquette inscriptible vierge
  • Impression indélébile en trois langues (anglais, français et allemand)
  • Fournies avec des étiquettes de danger adhésives
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) externe du col 38mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 34mm
Comprend Bouchon, étiquette inscriptible vierge, étiquettes de danger adhésives
Matériau PEBD
Quantité 5/lot
Stérilité Non stérile
Plage de températures (métrique) -50 °C à °80C
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 140 mm
Chemical Label Écriture personnalisée
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 60 mm
Type de bouchon Évacuation de vapeur
Distribution par le bouchon Oui
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 8,45 oz
Forme Cylindrique
Jetable Réutilisable
Type de produit Pissette de sécurité avec étiquettes imprimées à faire soi-même